Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

244031000 244030250
ACRO244031000EA 124 EUR InStock
ACRO244031000 ACRO244030250
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol


Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 172…174 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,947 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge