Methyl-2-brombenzoat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
249810500
ACRO249810500EA 78.8 EUR InStock
ACRO249810500
Methyl-2-brombenzoat 98%
Methyl-2-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 253
Dichte: 1.51 g/cm³
MDL Number: MFCD00016328
CAS-Nummer: 610-94-6
EINECS: 210-241-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge