Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
251280100
ACRO251280100EA 63.5 EUR InStock
ACRO251280100
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat 99%
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₁₁H₁₅NO₂S
Melting Pt: 113…117 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005862
CAS-Nummer: 4506-71-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge