Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butoxyessigsäure  98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

257760010
ACRO257760010EA 96.8 EUR InStock
ACRO257760010
Butoxyessigsäure  98%
Butoxyacetic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid


Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 108 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067044
CAS-Nummer: 2516-93-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge