Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 M in Wasser

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

258550010 258550025
ACRO258550010EA 132 EUR InStock
ACRO258550010 ACRO258550025
Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 M in Wasser
Kupfer(II)-ethylendiamin


Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Dichte: 1,1 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge