Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 286 EUR InStock
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propansäure 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1


Formel: C₁₃H₁₈O₂
Siedepunkt: 157 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 75…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010393
CAS-Nummer: 15687-27-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge