Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gummi Arabicum, Pulver

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

258850010 258852500 258850025
ACRO258850010EA 148 EUR InStock
ACRO258850010 ACRO258852500 ACRO258850025
Gummi Arabicum, Pulver
Gummi Arabicum


Dichte: 1.35 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (1 g, 105°C)
Additional info Agar, Starch, Tragacanth, dextrin, sucrose: absent
Identification Passes test (per Ph. Eur.)
Total ash ≤4.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge