Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 110 EUR InStock
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine


Formel: C₅H₆ClN₃O₂
Siedepunkt: 99…100 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 74…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075607
CAS-Nummer: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge