Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat 96%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 75.8 EUR InStock
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat 96%, reinst
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat


Formel: K₃O₄P·1H₂O
Melting Pt: 1340 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150410
CAS-Nummer: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge