Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

264110010 264112500
ACRO264110010EA 338 EUR InStock
ACRO264110010 ACRO264112500
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 20445-33-4


Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.34 g/cm³
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00067105
CAS-Nummer: 20445-33-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge