cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
265860010
ACRO265860010EA 206 EUR InStock
ACRO265860010
cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99%
cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel: C₇H₁₆ClNO
Melting Pt: 131…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5691-37-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge