Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

265880010 265882500
ACRO265880010EA 283 EUR InStock
ACRO265880010 ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder


Formel: C₇H₁₅NO·HCl
Melting Pt: 182…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143984
CAS-Nummer: 24947-68-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge