Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

269900010 269900050
ACRO269900010EA 45.9 EUR InStock
ACRO269900010 ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure


Formel: C₅H₁₀O₃
Melting Pt: 65…68 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066443
CAS-Nummer: 17407-55-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge