Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Naphthoylchlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

270380100 270380500
ACRO270380100EA 45.4 EUR InStock
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoylchlorid 99%
1-Naphthoylchlorid


Formel: C₁₁H₇ClO
Siedepunkt: 190 °C (35 mmHg)
Melting Pt: 16…19 °C
Dichte: 1,26 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004002
CAS-Nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge