Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Alginsäure

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


270581000 270580025 270585000
ACRO270581000EA 43.8 EUR InStock
ACRO270581000 ACRO270580025 ACRO270585000
Alginsäure
Alginic acid


Formel: (C₆H₈O₆)n
MW: 176.13 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-Nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (2 g, 105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤8 %
Titration excess NaOH 19 to 25 % (Carboxyl groups) On dried substance

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge