Triethylammoniumchlorid 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
270670010 270672500
ACRO270670010EA 103 EUR InStock
ACRO270670010 ACRO270672500
Triethylammoniumchlorid 99+%
Triethylammonium chloride
Formel: C₆H₁₆ClN
MW: 137.65 g/mol
Melting Pt: 254…260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012500
CAS-Nummer: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge