1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
270960100
ACRO270960100EA 275 EUR InStock
ACRO270960100
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
CAS No.: 2595-05-3
Formel: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260.28 g/mol
Melting Pt: 73…77 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135634
CAS-Nummer: 2595-05-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +33.0° to +39.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge