Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumcarbonat-Decahydrat 99+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

271070025 271070100 271071000
ACRO271070025EA 98.9 EUR InStock
ACRO271070025 ACRO271070100 ACRO271071000
Natriumcarbonat-Decahydrat 99+%, reinst
Natriumcarbonat-Decahydrat


Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Melting Pt: 34 °C
Dichte: 1,46 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤30 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge