Xanthydrol 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
271520050 271520250
ACRO271520050EA 63.8 EUR InStock
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 124…127 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005057
CAS-Nummer: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge