Boc-L-phenylalanin 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
275640250 275640050 275641000
ACRO275640250EA 54.2 EUR InStock
ACRO275640250 ACRO275640050 ACRO275641000
Boc-L-phenylalanin 99+%
Boc-L-phenylalanin
CAS No.: 13734-34-4
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Melting Pt: 85…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002663
CAS-Nummer: 13734-34-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)
Titration with NaOH ≥99.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge