Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

275825000 275820025
ACRO275825000EA 65.7 EUR InStock
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)


Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Melting Pt: 111…115 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005112
CAS-Nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge