Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxy-2(5H)-furanon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

276680050 276680250
ACRO276680050EA 44.8 EUR InStock
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Methoxy-2(5H)-furanon 97%
4-Methoxy-2(5H)-furanon


Formel: C₅H₆O₃
Siedepunkt: 130…131 °C (18mbar)
Melting Pt: 60…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071565
CAS-Nummer: 69556-70-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge