Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


277812500 277810010
ACRO277812500EA 83.8 EUR InStock
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1


Formel: C₈H₁₂N₂O
Melting Pt: 235…253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143157
CAS-Nummer: 105786-40-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge