7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
277822500
ACRO277822500EA 49.5 EUR InStock
ACRO277822500
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Yellow Powder and/or flakes
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.203 g/mol
Melting Pt: 187…191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143517
CAS-Nummer: 4602-73-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge