Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brucine, wasserfrei 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

278720500 278721000 278720050 278725000
ACRO278720500EA 216 EUR InStock
ACRO278720500 ACRO278721000 ACRO278720050 ACRO278725000
Brucine, wasserfrei 99%
Brucine
CAS No.: 357-57-3


Formel: C₂₃H₂₆N₂O₄
MW: 394.47 g/mol
Melting Pt: 174…179 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005942
CAS-Nummer: 357-57-3
UN: 1570
ADR: 6.1 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -118° to -128° (20 °C, 589 nm) (c=2.5, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge