Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


290032500 290030010
ACRO290032500EA 192 EUR InStock
ACRO290032500 ACRO290030010
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
CAS No.: 104195-80-4


Formel: C₅H₁₁NO₃
Melting Pt: 220…224 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142985
CAS-Nummer: 104195-80-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +25° to +29° (25°C, 589 nm) (C=0.5, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge