4-Brom-2-fluorbenzonitril 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 58.8 EUR InStock
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Brom-2-fluorbenzonitril 99+%
4-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Siedepunkt: 238…239 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143264
CAS-Nummer: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge