1-Cyclohexen-1-carbonsäure 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
291750025
ACRO291750025EA 85.1 EUR InStock
ACRO291750025
1-Cyclohexen-1-carbonsäure 96%
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 35…39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge