Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

291950010 291950050 291952500
ACRO291950010EA 160 EUR InStock
ACRO291950010 ACRO291950050 ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222)


Formel: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Melting Pt: 68…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005111
CAS-Nummer: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge