5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
292151000
ACRO292151000EA 118 EUR InStock
ACRO292151000
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
Appearance: Violet to purple Crystalline powder
Formel: C₄₄H₁₀F₂₀N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010032
CAS-Nummer: 25440-14-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Violet to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge