2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
292320010
ACRO292320010EA 113 EUR InStock
ACRO292320010
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 97%
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Appearance: White to light beige Powder
Formel: C₆H₆N₂O₅
MW: 186.123 g/mol
Melting Pt: 257 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216919
CAS-Nummer: 205692-63-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 16 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge