Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Adamantanon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 33 EUR InStock
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanon 98%
2-Adamantanon


Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 228
Melting Pt: 282…286 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge