Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

292901000 292905000 292900250
ACRO292901000EA 64.9 EUR InStock
ACRO292901000 ACRO292905000 ACRO292900250
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dimcarb (Dimethylammoniumdimethylcarbamat)


Formel: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
Siedepunkt: 60…61 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029888
CAS-Nummer: 4137-10-4
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge