6-Methylbenzo[d]oxazole 99.5+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
293110025
ACRO293110025EA 77.2 EUR InStock
ACRO293110025
6-Methylbenzo[d]oxazole 99.5+%
6-Methylbenzo[d]oxazole
CAS No.: 10531-80-3
Formel: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Melting Pt: 29…31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216937
CAS-Nummer: 10531-80-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Amber Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥99.50 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge