3,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
294560250
ACRO294560250EA 52.7 EUR InStock
ACRO294560250
3,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 248
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003351
CAS-Nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge