Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

294750050 294750010
ACRO294750050EA 73.3 EUR InStock
ACRO294750050 ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks


Formel: C₇H₈ClNO₂
Melting Pt: 139…141 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012827
CAS-Nummer: 6622-91-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge