3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
296000010
ACRO296000010EA 108 EUR InStock
ACRO296000010
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Appearance: Light yellow Powder
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172.187 g/mol
Melting Pt: 146…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216971
CAS-Nummer: 26033-20-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge