Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride 93%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
296010050
ACRO296010050EA 127 EUR InStock
ACRO296010050
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride 93%
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₉H₁₀BKN₆
MW: 252.13 g/mol
Melting Pt: 182…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040346
CAS-Nummer: 18583-60-3
UN: 2813
ADR: 4.3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 188 °C
Titration with HClO4 ≥91 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge