Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

297095000 297090020
ACRO297095000EA 291 EUR InStock
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3


Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Melting Pt: 57…63 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00800493
CAS-Nummer: 150884-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge