Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlorbenzylamin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

297570050 297570250
ACRO297570050EA 52.9 EUR InStock
ACRO297570050 ACRO297570250
3-Chlorbenzylamin 98%
3-Chlorbenzylamin


Formel: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.15 g/cm³
Flash-Pt: 98 °C
MDL Number: MFCD00040752
CAS-Nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge