Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Thiophencarbonitril 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 50.1 EUR InStock
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophencarbonitril 97%
2-Thiophencarbonitril


Formel: C₅H₃NS
Siedepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³
Flash-Pt: 53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005416
CAS-Nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge