trans-2-Decenal 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
298190250
ACRO298190250EA 92.7 EUR InStock
ACRO298190250
trans-2-Decenal 95%
trans-2-Decenal
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C (3 mmHg)
Flash-Pt: 96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014679
CAS-Nummer: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge