cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
299582500
ACRO299582500EA 74.5 EUR InStock
ACRO299582500
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 136315-70-3
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Melting Pt: 80…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800539
CAS-Nummer: 136315-70-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge