Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 32.6 EUR InStock
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat


Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge