Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylselenocysteine 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

300642500 300640010 300640500
ACRO300642500EA 316 EUR InStock
ACRO300642500 ACRO300640010 ACRO300640500
Methylselenocysteine 98%
Methylselenocysteine
Appearance: White to light yellow Powder


Formel: C₄H₉NO₂Se
MW: 182.092 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800565
CAS-Nummer: 26046-90-2
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge