Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Leucinamid-hydrochlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


302980050 302980010
ACRO302980050EA 68.5 EUR InStock
ACRO302980050 ACRO302980010
L-Leucinamid-hydrochlorid 99%
L-Leucinamide hydrochloride
CAS No.: 10466-61-2


Formel: C₆H₁₄N₂O
MW: 166.65 g/mol
Melting Pt: 244 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013012
CAS-Nummer: 10466-61-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge