Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Lysin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


303341000 303345000
ACRO303341000EA 113 EUR InStock
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lysin 98%
L-Lysin


Formel: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 214…216 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
Merck Index: 13,05656
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge