Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 55.5 EUR InStock
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid


Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (16 mmHg)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.4 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000694
CAS-Nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge