Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
304670250
ACRO304670250EA 107 EUR InStock
ACRO304670250
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 99%
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat
Formel: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800608
CAS-Nummer: 34837-84-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge