Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylbrommalonat 90% tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

305190050 305190250
ACRO305190050EA 24.8 EUR InStock
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethylbrommalonat 90% tech.
Dimethylbrommalonat


Formel: C₅H₇BrO₄
Siedepunkt: 105…108 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025865
CAS-Nummer: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge